Learn More
Clorhidrato de ácido 3-(3-aminopropil)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(3-Aminopropyl)benzoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 1346604-68-9 |
| Fórmula molecular | C10H14ClNO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Fesoterodine Impurity 3 HCl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c11-6-2-4-8-3-1-5-9(7-8)10(12)13;/h1,3,5,7H,2,4,6,11H2,(H,12,13);1H |
| SMILES | C1=CC(=CC(=C1)CCCN)C(=O)O.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de ácido 3-(3-aminopropil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 215.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.07 |