Learn More
Clorhidrato de 3-(3-aminopropoxi)-N-[2-[[3-[[(4-cloro-2-hidroxifenil)amino]carbonil]-2-naftalenil]oxi]etil]-2-naftalenocarboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(3-Aminopropoxy)-N-[2-[(3-[((4-chloro-2-hydroxyphenyl)amino)carbonyl]-2-naphthalenyl)oxy]ethyl]-2-naphthalenecarboxamide Hydrochloride |
| CAS | 1433286-70-4 |
| Fórmula molecular | C33H30ClN3O5 . HCl |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 666-15 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H30ClN3O5.ClH/c34-25-10-11-28(29(38)20-25)37-33(40)27-17-22-7-2-4-9-24(22)19-31(27)42-15-13-36-32(39)26-16-21-6-1-3-8-23(21)18-30(26)41-14-5-12-35;/h1-4,6-11,16-20,38H,5,12-15,35H2,(H,36,39)(H,37,40);1H |
| SMILES | Cl.NCCCOc1cc2ccccc2cc1C(=O)NCCOc3cc4ccccc4cc3C(=O)Nc5ccc(Cl)cc5O |
| Nombre IUPAC | 3-(3-aminopropoxi)-N-[2-[3-[(4-cloro-2-hidroxifenil)carbamoil]naftalen-2-il]oxietil]naftaleno-2-carboxamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 620.5 |