Learn More
Ácido 3- 3-(Aminometil)-5-metil-1-oxohexil]amino]metil]-5-metil-hexanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[([3-(Aminomethyl)-5-methyl-1-oxohexyl]amino)methyl]-5-methyl-hexanoic Acid |
| CAS | 1486961-58-3 |
| Fórmula molecular | C16H32N2O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3-((3-(Aminomethyl)-5-methylhexanamido)methyl)-5-methylhexanoic Acid |
| SMILES | OC1=CC=CC2=C(S(=O)(O)=O)C=CC(N)=C12 |
| Peso molecular (g/mol) | 300.44 |