Learn More
3-[3-Acetil-4-[[(RS)-oxiranil]-metoxi]fenil]-1,1-dietilurea, Mikromol™
Descripción
3-[3-Acetil-4-[[(RS)-oxiranil]-metoxi]fenil]-1,1-dietilurea
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[3-Acetyl-4-[((RS)-oxiranyl)-methoxy]phenyl]-1,1-diethylurea |
| CAS | 56980-98-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-[3-Acetyl-4-[((RS)-oxiranyl)-methoxy]phenyl]-1,1-diethylurea |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C16 H22 N2 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Celiprolol Hydrochloride Imp. G (EP), Celiprolol Imp. G (EP), 3-[3-Acetyl-4-[[(RS)-oxiranyl]-methoxy]phenyl]-1,1-diethylurea, Celiprolol Hydrochloride Impurity G, Celiprolol Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22N2O4/c1-4-18(5-2)16(20)17-12-6-7-15(14(8-12)11(3)19)22-10-13-9-21-13/h6-8,13H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,17,20) |
| SMILES | CCN(CC)C(=O)Nc1ccc(OCC2CO2)c(c1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 3-[3-acetil-4-(oxiran-2-ilmetoxi)fenil]-1,1-dietilurea |
| Mostrar más |
Título del producto
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?