Learn More
3-[3-Acetil-4-[(2RS)-3-(dietilamino)-2-hidroxipropoxi]fenil]-1,1-dietilurea, Mikromol™
Código de producto. 30457903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30457903 4 x 25 mg 100 miligramos
17959754 25 mg 25 miligramos
17939174 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457903 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0128.1000254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-[3-Acetil-4-[(2RS)-3-(dietilamino)-2-hidroxipropoxi]fenil]-1,1-dietilurea, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-(diethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]-1,1-diethylurea
CAS 2727065-34-9
Nombres de analitos o componentes 3-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-(diethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]-1,1-diethylurea
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H33 N3 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Celiprolol Hydrochloride Imp. D (EP), Celiprolol Imp. D (EP), 3-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-(diethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]-1,1-diethylurea, Celiprolol Hydrochloride Impurity D, Celiprolol Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C25H31NO3.C2H2O4/c1-4-7-11-23-24(21-10-8-9-12-22(21)29-23)25(27)19-13-15-20(16-14-19)28-18-17-26(5-2)6-3;3-1(4)2(5)6/h8-10,12-16H,4-7,11,17-18H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6)
Tipo de solución Neat
SMILES CCN(CC)CC(O)COc1ccc(NC(=O)N(CC)CC)cc1C(=O)C
Nombre IUPAC 3-[3-acetil-4-[3-(dietilamino)-2-hidroxipropoxi]fenil]-1,1-dietilurea
Peso molecular (g/mol) 379.49
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.2471 g/mol