Learn More
3-[3-Acetil-4-[(2RS)-3-bromo-2-hidroxipropoxi]fenil]-1,1-dietilurea (compuesto de bromhidrina), Mikromol™
Descripción
3-[3-Acetil-4-[(2RS)-3-bromo-2-hidroxipropoxi]fenil]-1,1-dietilurea (compuesto de bromhidrina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-bromo-2-hydroxypropoxy]phenyl]-1,1-diethylurea (Bromhydrin Compound) |
| CAS | 85045-98-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-bromo-2-hydroxypropoxy]phenyl]-1,1-diethylurea (Bromhydrin Compound) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H23 Br N2 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Celiprolol Hydrochloride Imp. H (EP), Celiprolol Imp. H (EP), 3-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-bromo-2-hydroxypropoxy]phenyl]-1,1-diethylurea, Bromhydrin Compound of Celiprolol, Celiprolol Hydrochloride Impurity H, Celiprolol Impurity H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H23BrN2O4/c1-4-19(5-2)16(22)18-12-6-7-15(14(8-12)11(3)20)23-10-13(21)9-17/h6-8,13,21H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,18,22) |
| SMILES | CCN(CC)C(=O)Nc1ccc(OCC(O)CBr)c(c1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 3-[3-acetil-4-(3-bromo-2-hidroxipropoxi)fenil]-1,1-dietilurea |
| Mostrar más |