Learn More
Clorhidrato de 3-(3,7-Dicloro-10,11-dihidro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-il)-N,N-dimetilpropan-1-amina, Mikromol™
Código de producto. 30052256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052256 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052256 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0545.040025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 3-(3,7-dicloro-10,11-dihidro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-il)-N,N-dimetilpropan-1-amina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3,7-Dichloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride
CAS 115189-28-1
Nombres de analitos o componentes 3-(3,7-Dichloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H22 Cl2 N2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Clomipramine Hydrochloride Imp. D (EP), Clomipramine Imp. D (EP), Clomipramine USP Related Compound D, Clomipramine USP RC D, 3-(3,7-Dichloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride, Clomipramine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 3,7-dichloro-10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 5H-Dibenz[b,f]azepine, 3,7-dichloro-5-(3-dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-, hydrochloride (6CI), Clomipramine Related Compound D as Hydrochloride, Clomipramine Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Clomipramine Impurity D as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22Cl2N2.ClH/c1-22(2)10-3-11-23-18-12-16(20)8-6-14(18)4-5-15-7-9-17(21)13-19(15)23;/h6-9,12-13H,3-5,10-11H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CN(C)CCCN1c2cc(Cl)ccc2CCc3ccc(Cl)cc13
Nombre IUPAC 3-(2,9-dicloro-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-11-il)-N,N-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 385.76
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.0927 g/mol