Learn More
3,3,5-trimetilciclohexanona, TRC
Código de producto. 30416605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30416605 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30416605 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT235866100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3,5-Trimethylcyclohexanone
CAS 873-94-9
Fórmula molecular C9H16O
Cantidad 100 mg
Sinónimo (±)-Dihydroisophorone, 3,3,5-Trimethyl-1-cyclohexanone, Dihydroisophorone
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h7H,4-6H2,1-3H3
SMILES CC1CC(=O)CC(C)(C)C1
Nombre IUPAC 3,3,5-trimetilciclohexan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 140.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.1201