Learn More
Ácido tiropropiónico 3,3',5-triiodo, TRC
Código de producto. 30041294
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041294 5 mg 5 miligramos
18031230 50 mg 50 miligramos
18032520 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041294 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7954105MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51-26-3
Fórmula molecular C15 H11 I3 O4
Peso molecular (g/mol) 635.96
Nombre IUPAC 3-[4-(4-hidroxi-3-iodofenoxi)-3,5-diiodofenilo]ácido propanoico
SMILES OC(=O)CCc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1
Spécification
Nombre del producto químico o material 3,3',5-Triiodothyropropionic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Sinónimo Hydrocinnamic acid, 4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodo- (6CI,8CI), 4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodobenzenepropanoic acid, 3,3',5-Triiodothyropropionic acid, 4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodohydrocinnamic acid, Atralose, Birodan, Thyropropic acid, Triopron, Triprop, [(4-Hydroxy-3-iodo-4-phenoxy)-3,5-diiodophenyl]propionic acid, β-[4-(3'-Iodo-4'-hydroxyphenoxy)-3,5-diiodophenyl]propionic acid, 3,3',5-Triiodothyropropionic Acid, 4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodobenzenepropanoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11I3O4/c16-10-7-9(2-3-13(10)19)22-15-11(17)5-8(6-12(15)18)1-4-14(20)21/h2-3,5-7,19H,1,4H2,(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 635.7791
Porcentaje de pureza >95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.