Learn More
3,3',5-Triiodo-L-tironina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3',5-Triiodo-L-thyronine (T3) |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12I3NO4/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1 |
| Cantidad | 100 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 650.79 |
| Porcentaje de pureza | >95% |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |