Learn More
3,3',5'-Triiodo-L-tironina, TRC
Código de producto. 18033220
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18033220 10 mg 10 miligramos
18053220 100 mg 100 miligramos
18001230 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18033220 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79535010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5817-39-0
Fórmula molecular C15 H12 I3 N O4
Peso molecular (g/mol) 650.97
Sinónimo O-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenyl)-3-iodo-L-tyrosine, 3-[4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3-iodophenyl]-L-alanine, 3,3',5'-L-Triiodothyronine, 3,3',5'-T3, 3,3',5'-Triiodothyronine, Isoliothyronine, Reverse L-triiodothyronine, Reverse T3, Reverse triiodothyronine, rT3
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-[4-(4-hidroxi-3,5-diiodofenoxi)-3-iodofenil]ácido propánico
SMILES N[C@@H](Cc1ccc(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3',5'-Triiodo-L-thyronine (Reverse T3)
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12I3NO4/c16-9-3-7(4-12(19)15(21)22)1-2-13(9)23-8-5-10(17)14(20)11(18)6-8/h1-3,5-6,12,20H,4,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 650.79
Porcentaje de pureza >95%