Learn More
3,3',5-Triiodo-L-tironina Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30133009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133009 1 g 1 g
17953375 500 mg 500 miligramos
17973455 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133009 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7953851G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55-06-1
Fórmula molecular C15 H11 I3 N O4 . Na
Peso molecular (g/mol) 672.96
Sinónimo Liothyronine Sodium, L-Tyrosine, O-(4-hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-, sodium salt (1:1), Alanine, 3-[4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]-, monosodium salt, L- (8CI), L-Tyrosine, O-(4-hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-, monosodium salt (9CI), O-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine sodium salt (1:1), 3-[4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]-L-alanine monosodium salt, O-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine monosodium salt), 3,3',5-Triiodo-L-thyronine sodium salt, 3,3',5-Triiodothyronine sodium salt, 3,5,3'-Triiodo-L-thyronine monosodium salt, Basoprocin, Cynomel, Cyomel, Cytobin, Cytomel, Cytomel sodium, Cytomine, Ibiothyron, L-Triiodothyronine sodium salt, Liothyroniinde sodium salt, Liothyronin sodium, Liothyronine sodium, Sodium 3,3',5-triiodo-L-thyronine, Sodium 3,5,3'-triiodothyronine, Sodium L-3,3',5-triiodothyronine, Sodium L-triiodothyronine, Sodium T3, Sodium liothyronine, Sodium triiodo-L-thyronine, Sodium triiodothyronine, T3 Sodium salt, Tertroxin, Triiodothyronine sodium salt, Triostat, Triothyrone
Nombre IUPAC sodio;(2S)-2-amino-3-[4-(4-hidroxi-3-iodofenoxi)-3,5-diiodofenil]propanoato
SMILES [Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Liothyronine sodium
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12I3NO4.Na/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22;/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 672.772