Learn More
Sal sódica de 3,3',5'-Triyodo-L-tironina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15415579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15415579 500 mg 500 miligramos
15405579 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15415579 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63312.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 55-06-1 | C15H11I3NNaO4 | 672.959 g/mol
L-3,3',5-Triiodothyronine, Sodium Salt is shown to stimulate respiratory activity at the mitochondrial level. T3 is a thyroid hormone that increases rates of proteins synthesis, stimulates the breakdown of cholesterol, and effects embryonic development. In cell culture, T3 regulates cell differentiation and protein expression.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se ha demostrado que la L-3,3′,5-triyodotironina, sal sódica estimula la actividad respiratoria a nivel mitocondrial. T3 es una hormona tiroidea que aumenta las tasas de síntesis de proteínas, estimula la descomposición del colesterol y afecta el desarrollo embrionario. En el cultivo celular, T3 regula la diferenciación celular y la expresión de proteínas.
Solubilidad
Parcialmente miscible en agua. Soluble en dimetilsulfóxido, metanol, hidróxido de sodio y etanol. Es prácticamente no soluble en la mayoría de lo demás disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar a –20 °C. Incompatible con los agentes oxidantes y el calor. Sensible a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55-06-1
Fórmula molecular C15H11I3NNaO4
Peso molecular (g/mol) 672.959
Número MDL MFCD00002594
Clave InChI SBXXSUDPJJJJLC-YDALLXLXSA-M
Sinónimo liothyronine sodium, cytomel, triostat, tertroxin, 3,3',5-triiodo-l-thyronine sodium salt, basoprocin, ibiothyron, cynomel, cytomel sodium, triiodothyronine sodium
PubChem CID 23666110
ChEBI CHEBI:6484
Nombre IUPAC sodio;(2S)-2-amino-3-[4-(4-hidroxi-3-iodofenoxi)-3,5-diiodofenil]propanoato
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC2=C(C=C(C=C2I)CC(C(=O)[O-])N)I)I)O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3',5-Triiodo-L-thyronine sodium salt
Punto de fusión 205°C
Color Marrón a blanco
Cantidad 500 mg
Beilstein 8179867
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,5510
Información de solubilidad Partly miscible in water. Soluble in dimethyl sulfoxide,methanol,sodium hydroxide and ethanol. Practically insoluble in most other organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 672.96
Forma física Polvo