Learn More
Éster metílico de 3,3',5-triyodo-L-tironina trifluoroacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3',5-Triiodo-L-thyronine Methyl Ester Trifluoroacetamide |
| CAS | 3006-04-0 |
| Fórmula molecular | C18 H13 F3 I3 N O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (S)-Methyl 3-(4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl)-2-(2,2,2-trifluoroacetamido)propanoate, L-3-[4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]-N-(trifluoroacetyl)-alanine Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H13F3I3NO5/c1-29-16(27)13(25-17(28)18(19,20)21)6-8-4-11(23)15(12(24)5-8)30-9-2-3-14(26)10(22)7-9/h2-5,7,13,26H,6H2,1H3,(H,25,28)/t13-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)NC(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | (2S)-3-[4-(4-hidroxi-3-yodofenoxi)-3,5-diyodofenil]-2-[(2,2,2-trifluoroacetil)amino]propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 761.008 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 760.788 |