Learn More
Éster metílico de 3,3',5-triyodo-L-tironina trifluoroacetamida, TRC
Código de producto. 30456880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456880 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30456880 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79540350MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3',5-Triiodo-L-thyronine Methyl Ester Trifluoroacetamide
CAS 3006-04-0
Fórmula molecular C18 H13 F3 I3 N O5
Cantidad 50 mg
Sinónimo (S)-Methyl 3-(4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl)-2-(2,2,2-trifluoroacetamido)propanoate, L-3-[4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]-N-(trifluoroacetyl)-alanine Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C18H13F3I3NO5/c1-29-16(27)13(25-17(28)18(19,20)21)6-8-4-11(23)15(12(24)5-8)30-9-2-3-14(26)10(22)7-9/h2-5,7,13,26H,6H2,1H3,(H,25,28)/t13-/m0/s1
SMILES COC(=O)[C@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)NC(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC (2S)-3-[4-(4-hidroxi-3-yodofenoxi)-3,5-diyodofenil]-2-[(2,2,2-trifluoroacetil)amino]propanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 761.008
Formula Weight (peso de la fórmula) 760.788