Learn More
Éster metilo 3,3',5-triiodo-L-tironina, TRC
Código de producto. 30457139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30457139 50 mg -
30451196 25 mg 25 miligramos
30455251 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457139 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79537350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54914-53-3
Fórmula molecular C16 H14 I3 N O4
Peso molecular (g/mol) 665
Sinónimo O-(4-hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-L-Tyrosine methyl ester, 3,5,3'-Triiodo-L-thyronine methyl ester, L-Triiodothyronine methyl ester
Nombre IUPAC metil(2S)-2-amino-3-[4-(4-hidroxi-3-iodofenoxi)-3,5-diiodofenil]propanoato
SMILES COC(=O)[C@@H](N)Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Liothyronine Methyl Ester
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14I3NO4/c1-23-16(22)13(20)6-8-4-11(18)15(12(19)5-8)24-9-2-3-14(21)10(17)7-9/h2-5,7,13,21H,6,20H2,1H3/t13-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 664.8057