Learn More
Éster metilo 3,3',5-triiodo-L-tironina, TRC
Código de producto. 30451196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30451196 25 mg 25 miligramos
30457139 50 mg -
30455251 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30451196 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79537325MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54914-53-3
Fórmula molecular C16 H14 I3 N O4
Peso molecular (g/mol) 665
Sinónimo O-(4-hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-L-Tyrosine methyl ester, 3,5,3'-Triiodo-L-thyronine methyl ester, L-Triiodothyronine methyl ester
Nombre IUPAC metil(2S)-2-amino-3-[4-(4-hidroxi-3-iodofenoxi)-3,5-diiodofenil]propanoato
SMILES COC(=O)[C@@H](N)Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Liothyronine Methyl Ester
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14I3NO4/c1-23-16(22)13(20)6-8-4-11(18)15(12(19)5-8)24-9-2-3-14(21)10(17)7-9/h2-5,7,13,21H,6,20H2,1H3/t13-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 664.8057
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.