Learn More
3,3',5-Triyodo-L-tironina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11956891 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11956891 5 g Frasco de vidrio 5 g
11946891 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11956891 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437260050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6893-02-3
Fórmula molecular C15H12I3NO4
Peso molecular (g/mol) 650.97
Clave InChI AUYYCJSJGJYCDS-UHFFFAOYNA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 3', 5-Triiodo-L-thyronine
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 234°C to 238°C
Color Blanco a amarillo
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,5565
Rotación específica +18° to +28° (20°C, 589nm) (c=2, ethanol/0.5N HCl(4:1))
Sinónimo 4-bromo-m-toluidine, 5-amino-2-bromotoluene, 3-methyl-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-3-methyl, 4-bromo-3-methyl-phenylamine, 4-bromo-3-methyl-aniline, 4-bromo-3-methylbenzenamine, 4-bromo-3-methylphenylamine, pubchem4339, 4-bromo3-methylaniline
SMILES NC(CC1=CC(I)=C(OC2=CC=C(O)C(I)=C2)C(I)=C1)C(O)=O
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3-[4-(4-hidroxi-3-yodofenoxi)-3,5-diyodofenil]propanoico
PubChem CID 23359
Formula Weight (peso de la fórmula) 650.97
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,3',5-Triiodo-L-thyronine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.