Learn More
3,3',5-Triyodo-L-tironina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15476977 1 g 1 g
15496977 250 mg 250 miligramos
15486977 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15476977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34068.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.24€
    177.65€ / 1 g
    Ahorro 38.59€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6893-02-3 | C15H12I3NO4 | 650.98 g/mol
Using video intensification fluorescence microscopy and tetramethylrhodamine (Rho)-labeled 3, 3', 5-triiodo-L-thyronine (T3),the uptake of T3 by cultured mouse fibroblasts was studied. The binding of 3, 3', 5-triiodo-L-thyronine (T3) to GH3 rat pituitary tumor cells was studied at 15 degrees C and was shown to be saturable, reversible, and stereospecific. A fluorescent derivative of the thyroid hormone 3,3'-triiodo-L-thyronine binds to cultured mouse fibroblasts; such binding is saturable. 3,3?,5-Triiodo-L-thyronine Up-regulation of Na,K-ATPase Activity and Cell Surface Expression in Alveolar Epithelial Cells Is Src Kinase- and Phosphoinositide 3-Kinase-dependent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se estudió la captación de T3 por fibroblastos de ratón cultivados mediante microscopía de fluorescencia de intensificación de vídeo y 3, 3′y 5-triyodo-L-tironina (T3) marcada con tetrametilrodamina (Rho). Se estudió la unión de 3, 3′, 5-triyodo-L-tironina (T3) a células tumorales pituitarias de rata de GH3 a 15 grados C y se demostró es saturable, reversible y estereosespecífica. Un derivado fluorescente de la hormona tiroidea 3,3′-triyodo-L-tironina se une a fibroblastos de ratón cultivados; tal unión es saturable. La regulación ascendente de 3,3′ y 5-triyodo-L-tironina de la actividad Na, K-ATPasa y la expresión de la superficie celular en células epiteliales alveolares depende de la quinasa Src y del fosfoinositido 3-quinasa.
Solubilidad
Insoluble en agua, etanol y propilenglicol. Soluble en alcalinos diluidos.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6893-02-3
Fórmula molecular C15H12I3NO4
Peso molecular (g/mol) 650.98
Número MDL MFCD00002593
Clave InChI AUYYCJSJGJYCDS-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo liothyronine, triiodothyronine, 3,3',5-triiodo-l-thyronine, liothyronin, tresitope, 3,5,3'-triiodothyronine, l-liothyronine, triothyrone, liothyroninum, liotironina
PubChem CID 5920
ChEBI CHEBI:18258
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-3-[4-(4-hidroxi-3-yodofenoxi)-3,5-diyodofenil]propanoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC2=C(C=C(C=C2I)CC(C(=O)O)N)I)I)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3',5-Triiodo-L-thyronine
Punto de fusión 234°C to 238°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water,ethanol and propylene glycol. Soluble in dilute alkalies.
Rotación óptica +25° (c=1 in 1M HCl/Ethanol 1:2)
Formula Weight (peso de la fórmula) 650.97
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,3',5-Triiodo-L-thyronine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Liothyronine