Learn More
3,3',5-Triiodo-L-tironina 4'-O-Sulfato, TRC
Product Code. 30007063
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Unit Size:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30007063 2.5 mg 2.50 miligramo
30006037 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30007063 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT7953952.5MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 31135-55-4
Fórmula molecular C15H12I3NO7S
Peso molecular (g/mol) 731.04
Sinónimo Triiodothyronine Sulfate, 3,5-Diiodo-O-[3-iodo-4-(sulfooxy)phenyl]-L-tyrosine, 3-[4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]-L-alanine Hydrogen Sulfate, Triiodothyronine Hydrogen Sulfate, Liothyronine Sulfate, T3 Sulfate;
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-[3,5-diiodo-4-(3-yodo-4-sulfooxifenoxi)fenil]ácido propanoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC2=C(C=C(C=C2I)C[C@@H](C(=O)O)N)I)I)OS(=O)(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,3',5-Triiodo-L-thyronine 4'-O-Sulfate
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12I3NO7S/c16-9-6-8(1-2-13(9)26-27(22,23)24)25-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(20)21/h1-4,6,12H,5,19H2,(H,20,21)(H,22,23,24)/t12-/m0/s1
Cantidad 2.5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 730.7469
Porcentaje de pureza >95%