missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sal sódica de 3,3',5-triyodo-L-tironina 4'-O-sulfato-13C6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3',5-Triiodo-L-thyronine 4'-O-Sulfate-13C6 sodium salt |
| Fórmula molecular | 13C6 C9 H11 I3 N Na O7 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (S)-2-Amino-3-(3,5-diiodo-4-(3-iodo-4-(sulfooxy)phenoxy-1,2,3,4,5,6-13C6)phenyl)propanoic Acid, L-3-[4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]alanine Hydrogen Sulfate-13C6, Triiodothyronine Hydrogen Sulfate-13C6, 3,5-Diiodo-O-[3-iodo-4-(sulfooxy)phenyl]-L-tyrosine-13C6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12I3NO7S.Na/c16-9-6-8(1-2-13(9)26-27(22,23)24)25-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(20)21;/h1-4,6,12H,5,19H2,(H,20,21)(H,22,23,24);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1/i1+1,2+1,6+1,8+1,9+1,13+1; |
| SMILES | N[C@@H](Cc1cc(I)c(O[13c]2[13cH][13cH][13c](OS(=O)(=O)O[Na])[13c](I)[13cH]2)c(I)c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | [4-[4-[(2S)-2-amino-2-carboxietil]-2,6-diyodofenoxi]-6-yodo(1,2,3,4,5,6-13C6)ciclohexa-1,3,5-trien-1-il]oxisulfoniloxisodio |
| Peso molecular (g/mol) | 758.975 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 758.749 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?