Learn More
3,3',5-Triiodo-D-tironina, TRC
Código de producto. 30134102
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134102 100 mg 100 miligramos
30012373 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134102 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT795375100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5714-08-9
Fórmula molecular C15 H12 I3 N O4
Peso molecular (g/mol) 650.97
Sinónimo D-3-[4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]alanine, (+)-Triiodothyronine, 3,5,3'-D-Triiodothyronine, 3,5,3'-Triiodo-D-thyronine, D-3,5,3'-Triiodothyronine, D-Triiodothyronin, D-Triiodothyronine, DT 3, Detrothyronine, Dextrotriiodothyronine, NSC 46046, (R)-2-Amino-3-(4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl)propanoic Acid
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-3-[4-(4-hidroxi-3-iodofenoxi)-3,5-diiodofenil]ácido propanoico
SMILES N[C@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3',5-Triiodo-D-thyronine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12I3NO4/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22)/t12-/m1/s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 650.79
Porcentaje de pureza >95%