Learn More
3-(3,5-dimetilfenoxi)propano-1,2-diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(3,5-Dimethylphenoxy)propane-1,2-diol |
| CAS | 59365-66-1 |
| Fórmula molecular | C11 H16 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | NSC 25239, Metaxalone Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16O3/c1-8-3-9(2)5-11(4-8)14-7-10(13)6-12/h3-5,10,12-13H,6-7H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cc(C)cc(OCC(O)CO)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-(3,5-dimetilfenoxi)propano-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 196.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.1099 |