Learn More
Ácido 3-(3,5-dimetoxifenil)propiónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15460448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15460448 1 g 1 g
15470448 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15460448 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54008.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 717-94-2
Fórmula molecular C11H14O4
Peso molecular (g/mol) 210.229
Número MDL MFCD03425685
Clave InChI LMBOJOXVLORKSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3,5-dimethoxyphenyl propionic acid, 3-3,5-dimethoxyphenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxybenzenepropionic acid, 3-3,5-dimethoxyphenyl propionicacid, 3-3,5-dimethoxy-phenyl-propionic acid
PubChem CID 3870216
Nombre IUPAC ácido 3-(3,5-dimetoxifenil)propanoico
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)CCC(=O)O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3,5-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Punto de fusión 99°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.23
Porcentaje de pureza 97%