Learn More
Ácido 3-(3,5-Dihidroxifenil)-1-propanoico, TRC
Código de producto. 30132949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132949 1 g 1 g
30007216 500 mg 500 miligramos
30010239 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132949 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2679601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26539-01-5
Fórmula molecular C9H10O4
Peso molecular (g/mol) 182.17
Sinónimo (8CI) 3,5-Dihydroxyhydrocinnamic Acid, 3,5-Dihydroxybenzenepropanoic Acid, 3,5-Dihydroxyhydrocinnamic Acid;
SMILES OC(=O)CCc1cc(O)cc(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3,5-Dihydroxyphenyl)-1-propanoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O4/c10-7-3-6(1-2-9(12)13)4-8(11)5-7/h3-5,10-11H,1-2H2,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0579
Porcentaje de pureza >95%