Learn More
3-(3,5-Diclorofenoxi)benzaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10081114 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10081114 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10081114 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399660010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3, 5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
CAS 81028-92-4
Punto de fusión 48°C to 55°C
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C13H8Cl2O2
Fórmula lineal Cl2CH3OC6H4CHO
Número MDL MFCD00003355
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-3,5-dichlorophenoxy benzaldehyde, 3-3,5-dichorophenoxy benzaldehyde, m-3,5-dichlorophenoxy benzaldehyde, 3,5-dichloro-3'-formyldiphenyl ether, benzaldehyde,3-3,5-dichlorophenoxy, benzaldehyde, 3-3,5-dichlorophenoxy, pubchem16379, acmc-20anl8, timtec-bb sbb003061, 3-3?5-dichlorophenoxy benzaldehyde
Clave InChI BISWHYILBVQCRA-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC(OC2=CC=CC(C=O)=C2)=CC(Cl)=C1
Nombre IUPAC 3-(3,5-diclorofenoxi)benzaldehído
Peso molecular (g/mol) 267.11
PubChem CID 688050
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.11
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(3,5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación