Learn More
Ácido 3-(3,5-dibromofenil)propiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15450458 1 g 1 g
15460458 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15450458 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54012.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 923977-15-5 | C9H8Br2O2 | 307.969 g/mol
3-(3,5-Dibromophenyl)propionic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-(3,5-dibromofenil)propiónico se utiliza como un intermedio en la síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 923977-15-5
Fórmula molecular C9H8Br2O2
Peso molecular (g/mol) 307.969
Número MDL MFCD11973898
Clave InChI AMKWPMUHANVQSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3,5-dibromophenyl propanoic acid, 3-3,5-dibromophenyl propionic acid, 3,5-dibromobenzenepropanoic acid, 3-3,5-dibromo-phenyl-propionic acid
PubChem CID 16038256
Nombre IUPAC ácido 3-(3,5-dibromofenil)propanoico
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)Br)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3,5-Dibromophenyl)propionic acid
Punto de fusión 62°C
Cantidad 1 g
Beilstein 10537616
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.97
Porcentaje de pureza 97%