Learn More
3,3,5,5-tetrametilciclohexanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3,5,5-Tetramethylcyclohexanone |
| CAS | 14376-79-5 |
| Fórmula molecular | C10H18O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | NSC 91511 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)5-8(11)6-10(3,4)7-9/h5-7H2,1-4H3 |
| SMILES | CC1(C)CC(=O)CC(C)(C)C1 |
| Nombre IUPAC | 3,3,5,5-tetrametilciclohexan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 154.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.1358 |