Learn More
3,3,5,5-Tetrametilciclohexanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10636532 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10636532 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10370904 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10636532 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 138390100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14376-79-5 | C10H18O | 154.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14376-79-5
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Número MDL MFCD00001640
Clave InChI OQJMHUOCLRCSED-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3,5,5-tetramethylcyclohexanone, cyclohexanone, 3,3,5,5-tetramethyl, 3,3,5,5-tetramethyl cyclohexanone, cyclohexanone,3,3,5,5-tetramethyl, acmc-1c4rg, 3,5,5-tetramethylcyclohexanone, cyclohexanone,3,5,5-tetramethyl, 3,3,5,5-tetramethyl-cyclohexanone, 3,3,5,5-tetramethyl-1-cyclohexanone, 3,3,5,5-tetramethyl-cyclohexan-1-one
PubChem CID 84399
Nombre IUPAC 3,3,5,5-tetrametilciclohexan-1-ona
SMILES CC1(CC(=O)CC(C1)(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3,5,5-Tetramethylcyclohexanone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 11°C to 12°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8954g/mL
Punto de ebullición 200°C to 203°C
Temperatura de inflamación 73°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)4C6H6(=O)
Índice de refracción 1.4510 to 1.453
Cantidad 10 mL
Beilstein 07, IV, 89
Gravedad específica 0.8954
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido