Learn More
3,3',5,5'-tetrametilbifenil, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397256 1 g 1 g
11307266 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397256 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09172.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25570-02-9 | C16H18 | 210.32 g/mol
3,3',5,5'-Tetramethylbiphenyl is used as a precursor for the preparation of 3,3',5,5'-tetramethylenebiphenyl tetraanion. It is also used to prepare biphenyl-3,3',5,5'-tetracarboxylic acid by the oxidation of with potassium permanganate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
3,3′,5,5′-tetrametilbifenil se utiliza como precursor para la preparación de 3,3′,5,5′-tetrametilbifenil tetranión. También se utiliza para preparar ácido de bifenil-3,3′, 5,5′-tetracarboxílico mediante la oxidación con permanganato potásico.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25570-02-9
Fórmula molecular C16H18
Peso molecular (g/mol) 210.32
Número MDL MFCD00051910
Clave InChI CMZYGFLOKOQMKF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 520212
Nombre IUPAC 1-(3,5-dimetril fenil)-3,5-dimetilbenceno
SMILES CC1=CC(=CC(C)=C1)C1=CC(C)=CC(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3',5,5'-Tetramethylbiphenyl
Punto de fusión 47°C to 49°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1935931
Sinónimo 3,3',5,5'-tetramethylbiphenyl, 1-3,5-dimethylphenyl-3,5-dimethylbenzene, 3,5,3',5'-tetramethylbiphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,3',5,5'-tetramethyl, biphenyl, 3,3',5,5'-tetramethyl, acmc-1cihy, 2,2'5.5'-tetramethylbiphenyl, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl,3,3',5,5'-tetramethyl, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl #
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.32
Porcentaje de pureza ≥97%