Learn More
Solución de 3,3',5,5'-tetrametilbenzidina, lista para su uso, precipitante, alta sensibilidad, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
125 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15475795 500 mL 500 ml
15465795 125 mL 125 ml
15485795 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15475795 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62143.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 54827-17-7 | Molecular Formula: C16H20N2 | Molecular Weight: 240.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Excelente sustrato colorimétrico para la detección de sondas marcadas con peroxidasa de rábano picante y se utiliza con la peroxidasa y los sistemas acoplados con peroxidasa, especialmente en técnicas ELISA con resultado azul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54827-17-7
Fórmula molecular C16H20N2
Peso molecular (g/mol) 240.35
Número MDL MFCD00007748
Clave InChI UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
PubChem CID 41206
Nombre IUPAC 4-(4-amino-3,5-dimetilfenil)-2,6-dimetilanilina
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine soln.
Nombre de nota Ready-to-Use, precipitating, high sensitivity
Color De incoloro a amarillo
Olor Alcohol-like
Cantidad 500 mL
Número UN UN2810
Beilstein 2808541
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.35
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine solution, Ready-to-Use, precipitating, high sensitivity
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol, Acetone, 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine, Hydrogenperoxide