Learn More
3,3',5,5'-tetrametilbenzidina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11434336 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 100 mg
50 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434336 10 x 100 mg -
11432642 50 mL 50 ml
11452642 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434336 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 08980502
Excelente para procedimientos ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54827-17-7
Fórmula molecular C16H20N2
Peso molecular (g/mol) 240.35
Clave InChI UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
PubChem CID 41206
Nombre IUPAC 4-(4-amino-3,5-dimetilfenil)-2,6-dimetilanilina
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine
Color Incolora
Fórmula lineal C16H20N2
Cantidad 10 x 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.3
Forma física Liquid