Learn More
Diclorhidrato de 3,3',5,5'-tetrametilbencidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15405596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15405596 250 mg 250 miligramos
15495586 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15405596 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60245.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.40€
    47.65€ / 250 miligramos
    Ahorro 4.75€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 64285-73-0 | C16H22Cl2N2 | 313.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64285-73-0
Fórmula molecular C16H22Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 313.27
Número MDL MFCD00012961
Clave InChI NYNRGZULARUZCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride, tmb dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3',5,5'-tetramethyl-, dihydrochloride, tetramethylbenzidine dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3',5,5'-tetramethyl-, hydrochloride 1:2, 4-4-amino-3,5-dimethylphenyl-2,6-dimethylaniline dihydrochloride, 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate, 3,3',5,5'-tetramethyl 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride
PubChem CID 174033
Nombre IUPAC 4-(4-amino-3,5-dimetilfenil)-2,6-dimetilanilina;diclorhidrato
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].CC1=CC(=CC(C)=C1N)C1=CC(C)=C(N)C(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride
Punto de fusión 300°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.27
Porcentaje de pureza 99%