Learn More
Hidrato de diclorhidrato de 3,3',5,5'-tetrametilbencidina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490127 5 g 5 g
15480127 1 g 1 g
15400137 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60332.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 207738-08-7 | C16H22Cl2N2 | 313.27 g/mol
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate is a chromophore substrate in ELISA assays. It is a noncarcinogenic substitute for benzidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de diclorhidrato de 3,3′,5,5′-tetrametilbencidina es un sustrato cromóforo en los ensayos ELISA. Es un sustituto no carcinogénico de la bencidina.
Solubilidad
Soluble en DMSO (∼ 1,7 mg/ml) y 1:300 DMSO:PBS (pH 7,2) (0,03 mg/ml).
Notas
Sensibilidad a la humedad y a la luz. Almacenar alejado de agentes oxidantes, calor, luz, ácidos y agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207738-08-7
Fórmula molecular C16H22Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 313.27
Número MDL MFCD00150104
Clave InChI NYNRGZULARUZCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride dihydrate, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride dihydrate, 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate, pubchem9044, tetramethylbenzidine dihydrate dihydrochloride
PubChem CID 19836601
Nombre IUPAC 4-(4-amino-3,5-dimetilfenil)-2,6-dimetilanilina; dihidrato; diclorhidrato
SMILES Cl.Cl.CC1=CC(=CC(C)=C1N)C1=CC(C)=C(N)C(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate
Color Blanco
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in DMSO (∽1.7mg/ml),and 1:300 DMSO:PBS (pH 7.2) (0.03mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.27
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo