Learn More
3,3',5,5'-Tetrametilbenzidina, solución acuosa, Thermo Scientific™
Código de producto. 15493509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15493509 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 15493509 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60808.AU
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 3,3’,5,5’-tetrametilbenzidina o TMB es un sustrato cromogénico utilizado en procedimientos de tinción en inmunohistoquímica, así como un reactivo visualizador utilizado en enzimoinmunoanálisis de adsorción. La 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina (TMB) es un sustitutivo no cancerígeno (prueba negativa de Ames) de la benzidina adecuada como sustrato de peroxidasa para su uso en procedimientos de ELISA. El sustrato produce un producto final soluble de color azul pálido y puede leerse espectrofotométricamente a 370 o 620-650 nm. La reacción de la TMB se puede detener con 2 M H2SO4 (que da como resultado un color amarillo), y leerse a 450 nm. Reactivo sensible y específico para la detección de ensayos de sangre de ensayos de hemoglobina de peroxidasas.
Solubilidad
Ligeramente soluble. <0,1 g/100 ml a 20 °C.
Notas
Contiene TMB en un tampón acuoso, pH 3,6 ± 0,2, con peróxido de hidrógeno al 0,03 %. El producto de la TMB es soluble después de la conversión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54827-17-7
Fórmula molecular C16H20N2
Peso molecular (g/mol) 240.35
Número MDL MFCD00007748
Clave InChI UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
PubChem CID 41206
Nombre IUPAC 4-(4-amino-3,5-dimetilfenil)-2,6-dimetilanilina
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine
Color Amarillo
Cantidad 1000 mL
Beilstein 2808541
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.35
Forma física Líquido