Learn More
3,3',5,5'-Tetrametilbencidina, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10199172 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10199172 1 g Frasco de vidrio 1 g
10276950 5 g Frasco de vidrio 5 g
11925271 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10199172 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 229280010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 54827-17-7 | C16H20N2 | 240.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 54827-17-7
Fórmula molecular C16H20N2
Peso molecular (g/mol) 240.35
Clave InChI UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
PubChem CID 41206
Nombre IUPAC 4-(4-amino-3,5-dimetilfenil)-2,6-dimetilanilina
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
Punto de fusión 167.0°C to 170.0°C
Color Crema
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (H2N(CH3)2C6H2-)2
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: readily soluble in methanol, soluble in solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.35
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3,3`,5,5`-Tetramethylbenzidine
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.