Learn More
3,3',5,5'-Tetrametilbencidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11451548 25 g 25 g
11431548 1 g 1 g
11441548 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11451548 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13868.14
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
3,3',5,5'-tetrametilbencidina, 98 % o TMB, número de CAS 54827-17-7, es un reactivo colorimétrico utilizado en la detección de sustratos en laboratorio.
Excellent colorimetric substrate for detection of horseradish peroxidase labelled probes; particularly useful in ELISA techniques, blue result can be read spectrophotometrically at 370 or 650 nm3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine is used as a clinical reagent for testing blood. It is also a chromogenic substrate which is used in staining procedures in immunohistochemistry. Further, it is used as a visualizing reagent in enzyme-linked immunosorbent assays. In addition to this, it is used as a replacement for carcinogenic compounds such as benzidine and o-phenylenediamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un excelente sustrato colorimétrico para la detección de sondas marcadas con peroxidasa de rábano picante, que son especialmente útiles en técnicas ELISA y el resultado azul puede leerse espectrofotométricamente a 370 o 650 nm. La 3,3′,5,5′-tetrametilbencidina se utiliza como reactivo clínico para analizar la sangre. También es un sustrato cromogénico que se utiliza en procedimientos de tinción en inmunohistoquímica. Además, se utiliza como reactivo de visualización en ensayos inmunoabsorbentes ligados a enzimas. Además, se utiliza como sustituto de compuestos cancerígenos como la bencidina y la o-fenilendiamina.
Solubilidad
Soluble en acetato de etilo, etanol, acetona, cloroformo, tolueno y dimetilsulfóxido. Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz y la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con metales, ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 54827-17-7
Fórmula molecular C16H20N2
Peso molecular (g/mol) 240.35
Número MDL MFCD00007748
Clave InChI UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
PubChem CID 41206
Nombre IUPAC 4-(4-amino-3,5-dimetilfenil)-2,6-dimetilanilina
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine
Punto de fusión 168°C to 171°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2808541
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in ethyl acetate,ethanol,acetone,chloroform,toluene and dimethyl sulfoxide. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.35
Porcentaje de pureza 98%