Learn More
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluorometil)benzofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489093 5 g 5 g
11479093 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489093 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11164.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 175136-66-0 | C17H6F12O | 454.215 g/mol
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone, is used as reactive dye intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,3′,5,5′-tetrakis(trifluorometil)benzofenona, se utiliza como intermediario reactivo del tinte.
Solubilidad
Poco soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175136-66-0
Fórmula molecular C17H6F12O
Peso molecular (g/mol) 454.215
Número MDL MFCD00042474
Clave InChI GATWMPGNBWPCIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3',5,5'-tetrakis trifluoromethyl benzophenone, bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methanone, maybridge1_002937, acmc-1c7yy, bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl ketone, di 3,5-di trifluoromethyl phenyl methanone, bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methanone #, 3,3/',5,5/'-tetrakis trifluoromethyl benzophenone
PubChem CID 519439
Nombre IUPAC bis[3,5-bis(trifluorometil)fenil]metanona
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)C2=CC(=CC(=C2)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3',5,5'-Tetrakis (trifluoromethyl)benzophenone
Punto de fusión 139°C to 140°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.22
Porcentaje de pureza 98%