Learn More
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluorometil)benzofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone, is used as reactive dye intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 3,3′,5,5′-tetrakis(trifluorometil)benzofenona, se utiliza como intermediario reactivo del tinte.
Solubilidad
Poco soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3',5,5'-Tetrakis (trifluoromethyl)benzophenone |
| Punto de fusión | 139°C to 140°C |
| Cantidad | 1 g |
| Información de solubilidad | Sparingly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 454.22 |
| Porcentaje de pureza | 98% |