Learn More
3,3',5,5'-tetrakis(1-metiletil)bifenil-4,4'-diol, Mikromol™
Código de producto. 30050343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050343 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050343 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0461.020025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3,3',5,5'-Tetrakis(1-metiletil)bifenil-4,4'-diol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propofol Dimer
CAS 2416-95-7
Nombres de analitos o componentes Propofol Dimer
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C24 H34 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Propofol Imp. E (EP), Propofol USP Related Compound A, Propofol USP RC A, 3,3',5,5'-Tetrakis(1-methylethyl)biphenyl-4,4'-diol, 2,2',6,6'-Tetraisopropyl-p,p'-biphenol, 3,3',5,5'-Tetraisopropyl-4,4'-dihydroxybiphenyl, Dipropofol, Propofol Related Compound A, Propofol Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C24H34O2/c1-13(2)19-9-17(10-20(14(3)4)23(19)25)18-11-21(15(5)6)24(26)22(12-18)16(7)8/h9-16,25-26H,1-8H3
SMILES CC(C)c1cc(cc(C(C)C)c1O)c2cc(C(C)C)c(O)c(c2)C(C)C
Nombre IUPAC 4-[4-hidroxi-3,5-di(propan-2-il)fenil]-2,6-di(propan-2-il)fenol
Peso molecular (g/mol) 354.53
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 354,2559 g/mol