Learn More
3,3',5,5'-tetrakis(1-metiletil)bifenil-4,4'-diol, LoGiCal
Código de producto. 30464170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464170 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464170 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0461.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propofol Dimer
CAS 2416-95-7
Nombres de analitos o componentes Propofol Dimer
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C24 H34 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Propofol Imp. E (EP), Propofol USP Related Compound A, Propofol USP RC A, 3,3',5,5'-Tetrakis(1-methylethyl)biphenyl-4,4'-diol, 2,2',6,6'-Tetraisopropyl-p,p'-biphenol, 3,3',5,5'-Tetraisopropyl-4,4'-dihydroxybiphenyl, Dipropofol, Propofol Related Compound A, Propofol Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C24H34O2/c1-13(2)19-9-17(10-20(14(3)4)23(19)25)18-11-21(15(5)6)24(26)22(12-18)16(7)8/h9-16,25-26H,1-8H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC(C)c1cc(cc(C(C)C)c1O)c2cc(C(C)C)c(O)c(c2)C(C)C
Nombre IUPAC 4-[4-hidroxi-3,5-di(propan-2-il)fenil]-2,6-di(propan-2-il)fenol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 354.53
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 354,2559 g/mol