Learn More
3,3',5,5'-Cloruro de tetraiodotironamina, TRC
Código de producto. 30423168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30423168 2.5 mg -
30415079 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30423168 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2961802.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 788824-71-5
Fórmula molecular C14H11I4NO2.HCl
Peso molecular (g/mol) 769.32
Sinónimo 4-[4-(2-Aminoethyl)-2,6-diiodophenoxy]-2,6-diiodophenol Hydrochloride
Nombre IUPAC 4-[4-(2-aminoetil)-2,6-diiodofenoxi]-2,6-diiodofenol; Cloruro
SMILES Cl.NCCc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3',5,5'-Tetraiodothyronamine Hydrochloride
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11I4NO2.ClH/c15-9-5-8(6-10(16)13(9)20)21-14-11(17)3-7(1-2-19)4-12(14)18;/h3-6,20H,1-2,19H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 768.6735