Learn More
3,3', 5,5'-Tetrayodo Ácido tiroformico (>90%), TRC
Código de producto. 30012733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012733 25 mg 25 miligramos
30010868 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012733 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29615025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2055-97-2
Fórmula molecular C13 H6 I4 O4
Peso molecular (g/mol) 733.8
Sinónimo 4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodobenzoic Acid, Benzoic acid, 4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodo-, 3,3',5,5'-Tetraiodothyroformic acid, 3,5-Diiodo-4-(3',5'-diiodo-4'-hydroxyphenoxy)benzoic acid, 4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodobenzoic acid, TFA 4, Tetraform, Tetraform (thyroid hormone analog), Tetraiodothyroformic acid, Levothyroxine EP impurity H
Nombre IUPAC 4-(4-hidroxi-3,5-diiodofenoxi)-3,5-ácido diiodobenzoico
SMILES OC(=O)c1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3',5,5'-Tetraiodo Thyroformic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H6I4O4/c14-7-3-6(4-8(15)11(7)18)21-12-9(16)1-5(13(19)20)2-10(12)17/h1-4,18H,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 733.6445
Porcentaje de pureza >95%