Learn More
3,3',5,5'-Tetrabromobisfenol A-d10, (OH)2, TRC
Código de producto. 30416186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30416186 50 mg
30427524 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30416186 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29110950MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2732834-96-5
Fórmula molecular C15 D10 H2 Br4 O2
Peso molecular (g/mol) 553.9322
Sinónimo Tetrabromobisphenol A D10 (dimethyl D3, bisphenol-3,5-D2), Tetrabromobisphenol A D10, 4,4'-(1,1,1,3,3,3-Hexadeuterio-2,2-propanediyl)bis(2,6-dibromo-3,5-dideuteriophenol), 2,2',6,6'-Tetrabromobisphenol A (ring,chain-D10), 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A (ring,dimethyl-D10), 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A D10 (ring D4 dimethyl D6)
Nombre IUPAC 2,6-dibromo-3,5-dideuterio-4-[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(3,5-dideuterio-2,6-dideuterio-4-hidroxifenil)propano-2-il]fenol
SMILES [2H]c1c(Br)c(O)c(Br)c([2H])c1C(c2c([2H])c(Br)c(O)c(Br)c2[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A-d10
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12Br4O2/c1-15(2,7-3-9(16)13(20)10(17)4-7)8-5-11(18)14(21)12(19)6-8/h3-6,20-21H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D
Formula Weight (peso de la fórmula) 549.8198