Learn More
3,3',5,5'-tetrabromobisfenol A, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11403647 100 g 100 g
11413647 500 g 500 g
11423647 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11403647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17395.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 79-94-7 | C15H12Br4O2 | 543.875 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-94-7
Fórmula molecular C15H12Br4O2
Peso molecular (g/mol) 543.875
Número MDL MFCD00013962
Clave InChI VEORPZCZECFIRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrabromobisphenol a, 3,3',5,5'-tetrabromobisphenol a, bromdian, 4,4'-propane-2,2-diyl bis 2,6-dibromophenol, 4,4'-isopropylidenebis 2,6-dibromophenol, firemaster bp 4a, tetrabromodian, 2,2-bis 3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl propane, fire guard 2000, great lakes ba-59p
PubChem CID 6618
ChEBI CHEBI:33217
Nombre IUPAC 2,6-dibromo-4-[2-(3,5-dibromo-4-hidroxifenil)propan-2-il]fenol
SMILES CC(C)(C1=CC(=C(C(=C1)Br)O)Br)C2=CC(=C(C(=C2)Br)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A
Punto de fusión 179°C to 182°C
Densidad 1.76
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 543.87
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: TetrabromobisphenolA