Learn More
3,3',5,5'-Tetra-terc-butildifenoquinona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362037 10 g 10 g
11352037 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07743.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2455-14-3 | C28H40O2 | 408.626 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2455-14-3
Fórmula molecular C28H40O2
Peso molecular (g/mol) 408.626
Número MDL MFCD00051798
Clave InChI GQIGHOCYKUBBOE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3',5,5'-tetra-tert-butyldiphenoquinone, 3,3',5,5'-tetra-tert-butyl-4,4'-diphenoquinone, 3,3',5,5'-tetra-tert-butyl-1,1'-bi cyclohexylidene-2,2',5,5'-tetraene-4,4'-dione, unii-4m92z38q9a, 3,3',5,5'-tetra-tert-butyl-4,4'-dibenzoquinone, bi-2,5-cyclohexadien-1-ylidene-4,4'-dione, 3,3',5,5'-tetra-tert-butyl, 2,2',6,6'-tetra-tert-butyldiphenylquinone, 2,6-ditert-butyl-4-3,5-ditert-butyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one, pubchem13798, rarechem bw gc 0005
PubChem CID 225283
Nombre IUPAC 2,6-diterc-butil-4-(3,5-diterc-butil-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)ciclohexa-2,5-dien-1-ona
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C2C=C(C(=O)C(=C2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C=C(C1=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3',5,5'-Tetra-tert-butyldiphenoquinone
Punto de fusión 242°C to 246°C
Cantidad 10 g
Beilstein 1916759
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.63
Porcentaje de pureza ≥98%