Learn More
3,3',5,5'-tetra-terc-butil-4,4'-estilbequinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-stilbenequinone |
| CAS | 809-73-4 |
| Fórmula molecular | C30H42O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2,6,2',6'-Tetra-tert-butyl-4,4'-ethanediylidenedi(2,5-cyclohexadien-1-one), 3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-stilbenequinone, 3,3',5,5'-Tetrakis(tert-butyl)stilbene Quinone, 3,5,3',5'-Tetra-tert-butylstilbene-4,4'-quinone, 3,5,3',5'-Tetra-tert-butylstilbenequinone, 4,4'-Ethanediylidenebis[2,6-di-tert-butyl-2,5-cyclohexadien-1-one] |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H42O2/c1-27(2,3)21-15-19(16-22(25(21)31)28(4,5)6)13-14-20-17-23(29(7,8)9)26(32)24(18-20)30(10,11)12/h13-18H,1-12H3 |
| SMILES | CC(C)(C(C(C(C(C)(C)C)=C/1)=O)=CC1=C\C=C(C=C(C(C)(C)C)C2=O)\C=C2C(C)(C)C)C |
| Nombre IUPAC | 2,6-diterc-butil-4-[2-(3,5-diterc-butil-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-iliden)etiliden]ciclohexa-2,5-dien-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 434.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 434.3185 |