Learn More
3,3'-[(4-metoxifenil)metileno]bis[4-metoxibenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3'-[(4-Methoxyphenyl)methylene]bis-4-methoxybenzaldehyde |
| CAS | 235106-84-0 |
| Fórmula molecular | C24H22O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H22O5/c1-27-19-8-6-18(7-9-19)24(20-12-16(14-25)4-10-22(20)28-2)21-13-17(15-26)5-11-23(21)29-3/h4-15,24H,1-3H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C(c2cc(C=O)ccc2OC)c3cc(C=O)ccc3OC |
| Nombre IUPAC | 3-[(5-formil-2-metoxifenil)-(4-metoxifenil)metil]-4-metoxibenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 390.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 390.1467 |