Learn More
3,3'-[(4-hidroxifenil)metileno]bis[4-hidroxibenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3'-[(4-Hydroxyphenyl)methylene]bis-4-hydroxybenzaldehyde |
| CAS | 235106-86-2 |
| Fórmula molecular | C21H16O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H16O5/c22-11-13-1-7-19(25)17(9-13)21(15-3-5-16(24)6-4-15)18-10-14(12-23)2-8-20(18)26/h1-12,21,24-26H |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)C(c2cc(C=O)ccc2O)c3cc(C=O)ccc3O |
| Nombre IUPAC | 3-[(5-formil-2-hidroxifenil)-(4-hidroxifenil)metil]-4-hidroxibenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 348.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 348.0998 |