Learn More
Ácido 3-(3,4-dimetilfenil)propiónico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15416957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15416957 5 g 5 g
15406957 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15416957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34047.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25173-76-6
Fórmula molecular C11H14O2
Peso molecular (g/mol) 178.23
Número MDL MFCD03425686
Clave InChI FHEOAGCWJWUKJJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3870218
Nombre IUPAC ácido 3-(3,4-dimetilfenil)propanoico
SMILES CC1=C(C)C=C(CCC(O)=O)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-(3,4-Dimethylphenyl)propionic acid
Punto de fusión 80°C to 82°C
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-3,4-dimethylphenyl propanoic acid, 3-3,4-dimethylphenyl propionic acid, 3,4-dimethylbenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid, 3,4-dimethyl, 3-3,4-dimethylphenyl propanoicacid, benzenepropanoic acid,3,4-dimethyl, 3-3,4-dimethyl-phenyl-propionic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 96%